Läs mer
Brady™ TLS 2200™/TLS PC Link™ Portable Thermal Transfer Printer Labels for Vial Tops
Produktkod. 10742223
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
White
Yellow
Shape:
Rectangle with Rounded Corners
Round
Diameter (English):
0.3 in.
0.375 in.
0.5 in.
Förpackningsstorlek
1 roll
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10742223
missing translation for 'mfr': Brady™ 011211
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Labels for vial tops
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Beställningsinfo
Labels available in other materials and sizes; contact your Customer Service Representative for ordering information.
Specifikationer
Certifications/Compliance Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL
Description Surface Mount
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Color White
Finish Matte
Format Label
Material Nylon Cloth
Product Type TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
For Use With (Application) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube, Vial, Vial top
For Use With (Equipment) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Labels per Row 1
Quantity 500/Pk.
Shape Rectangle with Rounded Corners
Temperature Range (English) -320-194°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +90°C
Thickness (Metric) 0.165 mm
Vertical Repeat (Metric) 12.7 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 1 in. (9.5 x 25.4 mm)
Width (English) 1 in.
Width (Metric) 25.40 mm
Height (English) 0.3 in.
Height (Metric) 9.53 mm
Diameter (English) 0.3 in.
Diameter (Metric) 0.9 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.