Learn More
Brady™ Signs: Production Area
Product Code. 11766365
Click to view available options
Unit Size:
Each
Product Code. 11766365
Brand: Brady™ 104513
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
PRODUCTION AREA ToughStripe™ Floor Signs feature a highly visible, glossy appearance for communicating important safety messages and anti-skid sections to help prevent slips, trips and falls.
  • ToughStripe™ Floor Signs communicate important safety and warning messages to your employees in areas with foot traffic
  • Durable ToughStripe™ Anti-Skid Polyester (B-534) includes a rigid, clear overlaminate and is selectively covered by anti-skid tread
  • Highly visible, glossy material resists harsh chemicals and is easy to apply and remove
  • Floor signs alert workers of potential hazards, direct traffic, and enforce protective equipment requirements.
Spezifikation
Certifications/Compliance ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Finish Gloss
Material Polyester
Quantity 1 Ea.
Adhesive Type Rubber-based
Description ToughStripe - Pre-printed Floor Signs
Diameter (English) 17 in.
Diameter (Metric) 431.80 mm
For Use With (Application) Used to mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment and exits and enforce protective equipment requirements
Max. Temperature (English) 129.9°F
Min. Temperature (English) -0.4°F
Thickness 0.01 in.
Temperature Range (Metric) -18°C to 54°C
Temperature Range (English) -0.4°F to 129.9 °F
Languages English
Displayed Text Production Area All Through Traffic Use Designated Walk Way
Product Type Floor Safety Sign
Color Black on Yellow
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt