Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ and IDXPERT™ Nylon Cloth Printer Labels
Produktkode 10172992
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Height (Metric):
9.53 mm
12.70 mm
Width (Metric):
25.40 mm
Shape:
Rectangle with Rounded Corners
Förpackningsstorlek
1 roll
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
You may only order up to the available stock. For more details call customer services on +351 21 425 33 50.
Produktkode 10172992
missing translation for 'mfr': Brady™ 060948
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
You may only order up to the available stock. For more details call customer services on +351 21 425 33 50.
Use these labels for a variety of general labeling needs. Brady™ LABXPERT™ and IDXPERT™ Nylon Cloth Printer Labels are ideal for LABXPERT™ and IDXPERT™ printers.
  • Nylon cloth labels
  • Matte finish
  • Permanent acrylic adhesive
Tekniske data
Certifications/Compliance UL
Description Powder Coated, Smooth, Textured/Rough
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Color Black, White
Finish Matte
Format Cartridge (Label)
Material Nylon Cloth
Product Type Printable Label
For Use With (Application) Bottles, Conical tube, General and industrial identification, General identification, inside-of-panel component marking, Laboratory identification, outside-of-panel markings, Panel identification, Petri dish, Tube
For Use With (Equipment) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Labels per Row 1
No. per Pack 300 Labels
Shape Rectangle with Rounded Corners
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Thickness (Metric) 0.165 mm
Width (Metric) 25.40 mm
Height (Metric) 12.70 mm
Diameter (Metric) 11.18 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.