Läs mer
Brady™ Gate Valve Lockout Devices
Produktkod. 10090564
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (English):
6.5 to 10 in.
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10090564
Brand: Brady™ 065563
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Make locking out valves safe and easy
  • Two sizes to fit valve handles from 1 to 6 in. in diameter (2.54 to 15.2cm)
  • Durable, nonadherent plastic resists chemicals, heat, and cold
  • Stainless-steel hinge design adds strength and security
  • Knockout feature accommodates OS&Y, or “rising stem” gate valves
  • Accept all locks with up to 0.35 in. (0.9cm) shackle diameter and 0.75 in. (1.9cm) or greater vertical shackle clearance
Specifikationer
Product Type Gate Valve Lockout
Alternate Part Number GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 RED
Color Red
Material Polypropylene
Certifications/Compliance UL 94 HB
Diameter (English) 6.5 to 10 in.
Diameter (Metric) 16.5 to 25.4 cm
For Use With (Application) Make locking out valves safe and easy
Height (Metric) 276.20 mm
Quantity 1 Ea.
Temperature Range (English) −20° to +80°F
Temperature Range (Metric) 0° to 175°C
Width (Metric) 318.30 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.