Learn More
Brady™ BMP™ 71 PermaSleeve™ Wire Marker Sleeves
Descripción
- Has 3:1 shrink ratio
- Heat shrinkable
- Fade resistant
- Flame retardant
- Made of B-342 Permasleeve PS polyolefin material
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | SAE-AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS Compliant, UL Recognized; Tested per: ASTM E162 and ASTM E662 |
| Description | Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves |
| Material | Polyolefin (B-342) |
| Product Type | Wire Marker Sleeve |
| For Use With (Application) | Wire and cable marking, Panel identification |
| For Use With (Equipment) | 22 to 16 wire ga |
| Quantity | 1 |
| Length (Metric) | 15.24 m |
| Diameter (English) | 0.187 to 0.450 in. |
| Diameter (Metric) | 4.75 to 11.43 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?