Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Label Cartridges: Polyester
Artikelnummer. 11503904
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black, White
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11503904
missing translation for 'mfr': Brady™ 110934
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Polyester thermal transfer labels
Gloss finish is perfect for autoclaving and for use in below-freezing temperatures.
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance AGA, CSA, Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL
Description Surface Mount
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color Black, White
Finish Matte
Format Cartridge (Label)
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Tape Cartridge
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) General identification, Laboratory identification: Slide label, Through hole-top, Well plate
For Use With (Equipment) M210;M210-LAB;M211;BMP21-PLUS;BMP21-LAB;IDPAL;LABPAL
Labels per Row 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Model M21-375-488
No. per Pack 1 Tape / Box
Quantity 1 Roll
Size 9.53 mm (W) x 6.40 m (L)
Size (English) Panel 0.375 in W x 21 ft L
Size (Metric) Panel 9.53 mm W x 6.40 m L
Temperature Range (English) -40°F to 320°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +160°C
Thickness (English) 0.0037 in.
Thickness (Metric) 0.091 mm
Dimensions (LxW) 6.40 m x 9.53 mm
Length (English) 21 ft.
Length (Metric) 6.40 m
Width (English) 0.3 in.
Width (Metric) 9.53 mm
Height (Metric) 6.4 cm
Alternate Part Number M21-375-488
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt