Learn More
Brady™ BBP™ Retro Reflective Tape
Highly reflective identification that shines back brightly when struck by light
Brand: Brady™ 118000
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Ideal for labeling outdoor utility poles and pedestals, jobsite equipment and roof-top equipment
- Recommended low light or inclement weather conditions
- Available in multiple colors
Specifications
| Retro Reflective Tape for BBP3x Printers | |
| Yellow | |
| Tape | |
| For labeling outdoor utility poles and pedestals, jobsite equipment, roof-top equipment | |
| 100 Gardner Units | |
| 4 to 6 Years | |
| Brady Workstation, LabelMark, MarkWare | |
| -40°C to +70°C | |
| 0.0055 in. | |
| 50 ft. | |
| 4 in. | |
| B30C-4000-584-YL |
| Acrylic, Pressure-sensitive | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
| 1 | |
| 1 Roll | |
| -40 to 158°F | |
| 10 lb./in. | |
| 0.14 mm | |
| 15.24 m | |
| 101.60 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?