Learn More
Brady™ Accessories for BMP71 Label Printer
Codice prodotto. 12880009
Click to view available options
Product Type:
Hard Case
Rechargeable Battery Pack
Soft Case
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12880009
Marca: Brady™ 114882
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Printer case, Quick charger and Printer battery for use with BMP-71 Label Printer (printer sold separately).
  • BMP™71 Label Printer Accessories from Brady™
  • Printer Case designed to protect your printer against impacts and dust while allowing for easy mobility.
  • Printer Battery offers long battery life - prints up to 3900 1 in. x 2 in. labels per charge, enables cordless printer operation so you can print labels where you need them, when you need them.
  • BMP™71 Quick Charger, charges battery in one hour.
Specifica
Product Type Soft Case
Color Black
For Use With (Equipment) BMP71 Label Printer
Sterility Non-sterile
Description Soft Carry Case
Quantity 1 Ea.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato