Learn More
Brady™ Accessories for BMP71 Label Printer
Descrizione
- BMP™71 Label Printer Accessories from Brady™
- Printer Case designed to protect your printer against impacts and dust while allowing for easy mobility.
- Printer Battery offers long battery life - prints up to 3900 1 in. x 2 in. labels per charge, enables cordless printer operation so you can print labels where you need them, when you need them.
- BMP™71 Quick Charger, charges battery in one hour.
Specifica
Specifica
| Product Type | Hard Case |
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | BMP71 Label Printer |
| Sterility | Non-sterile |
| Description | Hard-sided Carry Case |
| Quantity | 1 Ea. |
| Alternate Part Number | M71-HC |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?