Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX5 GC Capillary Columns
Product Code. 12736557
Click to view available options
Length (Metric):
30 m
60 m
Diameter (Metric):
0.25 mm
0.32 mm
Film Thickness:
0.5 μm
1 μm
Unit Size:
Each
Product Code. 12736557
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0541205
Only null left
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Suitable for a wide range of applications. Trajan Scientific and Medical BPX5 GC Capillary Columns are MS premium, low bleed phase designed for robustness.
  • Very low bleed
  • High temperature
  • Non-polar
  • Ideal for GCMS
  • Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols
Specifikationer
Diameter (Metric) 0.32 mm
Type BPX5 GC Capillary Column
For Use With (Application) Ultra Trace Analyses Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Hydrocarbons, Solvents Analysis, Phenols, Amines, GC-MS and Other Specific Detector Applications
Temperature Range -40°C to +360/370°C
Film Thickness 0.5 μm
Length (Metric) 30 m
Material 5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane
Packing Material BPX5
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.