Learn More
Emma Safety Footwear Boston Safety Shoes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
missing translation for 'unitSize'
1 pair
Descrizione
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- Knitted Textile construction
- Polyurethane coated
- Hydro-Tec™ Antibacterial
- Metal-free
- Chrome-free lining
- ESD Certified
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345:2011 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Black, Gray |
| Design | Boston |
| Liner Material | Hydro-Tec™ Antibacterial |
| Material | Textile |
| Size | 41 |
| Toe Material | Composite |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto