Learn More
R&D Systems™ MgATP Solution
Beschreibung
Pre-coupled Mg-ATP is an ideal energy source for semi-purified conjugation/degradation reactions. Supplied as a pH adjusted solution with no added buffering reagents.
Stock: 0.1M Mg2+-ATP, pH 7.0
Stock: 0.1M Mg2+-ATP, pH 7.0
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 100 μL |
| Storage Requirements | Store the unopened product at -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?