Läs mer
Läs mer
IKA™ Borosilicate Glass Uncoated Receiving Flask
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
250 mL
500 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilicate Glass |
| Type | Receiving Flask |
| For Use With (Equipment) | RV 10.104 Evaporator |
| Quantity | 1 Each |
| Volume (Metric) | 2000 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering