Learn More
IKA™ Borosilicate Glass Uncoated Receiving Flask
Shop All IKA Products
Click to view available options
Volume (Metric):
250 mL
500 mL
2000 mL
3000 mL
Conditionnement:
Each
Spécification
Spécification
| Material | Borosilicate Glass |
| Type | Receiving Flask |
| For Use With (Equipment) | RV 10.104 Evaporator |
| Quantity | 1 Each |
| Volume (Metric) | 2000 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu