Learn More
Hamilton™ Shimadzu™ Syringes
Description
- Improves reproducibility and speed
- Adapted for an exact fit to Shimadzu autosampler models AOC-14, AOC-17 and AOC-20
- 5μL volume
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Material | Borosilicate Glass, Stainless Steel, Steel (Plunger) |
| Description | Gas sterilizable |
| Needle Gauge | 22s G |
| Diameter (Metric) Inner Needle | 0.13 mm |
| Diameter (Metric) Outer Needle | 0.71 mm |
| For Use With (Application) | Liquid or gas sampling |
| Product Type | Microliter Syringe |
| Max. Pressure | 2000 psig (137.9 bar) |
| Max. Temperature (Metric) | 50°C |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?