Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with PTFE Plug
Artikelnummer. 10102051
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Joint Number:
19/26 NS
29/32 NS
Pore Size:
2.5mm
4mm
6mm
Pakningsstørrelse:
Pack of 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Joint Number Pore Size Pakningsstørrelse
10102051 1000 mL 29/32 NS 6mm Pack of 2
10373371 100 mL 29/32 NS 2.5mm Pack of 2
10731191 100 mL 19/26 NS 2.5mm Pack of 2
12840453 250 mL 29/32 NS 4mm Pack of 2
10694192 500 mL 29/32 NS 4mm Pack of 2
10461711 50 mL 19/26 NS 2.5mm Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10102051 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04030170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    282.88€ / Pack of 2
    Save 150.12€
    34% Off
Estimated Shipment: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Made of DURAN™ borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with PTFE Plug are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
  • With NS socket and PE stopper
  • Without scale, with PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • With inscription label
Tekniske data
Capacity (Metric) 1000 mL
Material Borosilicate Glass
Joint Number 29/32 NS
Pore Size 6mm
Stopper Material Polyethylene
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.