Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Replacement Impeller
Artikelnummer. 11501295 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volume (Metric) Working:
250mL
500mL
1000mL
3000mL
6000mL
8000mL
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11501295
Marke: Wheaton™ 356848
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Made of borosilicate glass with two large sidearms and screw cap closures for easy sampling
Magna-Flex™ microcarrier spinner flasks feature a flex type, bulb shaped glass impeller which rotates from a fixed position above the liquid level around an indentation in the base of the flask. Made of borosilicate glass with two large sidearms and screw cap closures for easy sampling. 500mL and larger units have 45mm sidearms to be used as convenient vents and ports. All flasks provide a headspace ratio of 1:1 or greater to provide maximum surface interface between culture and vessel atmosphere. A removable stainless steel pin immobilises the impeller during handling. Replacement glass impeller assemblies are available for all flasks. For use with microcarrier cultures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilicate Glass
For Use With (Application) Microcarrier cultures
Includes Two large sidearms and screw cap
No. per Case 1 Each
Product Type Replacement Impeller
Closure Type Screw Cap
Volume (Metric) Working 6000mL
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt