Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimless Test Tube
Product Code. 11912188 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
16 mm
24 mm
Length (Metric):
150 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 50
Product Code. 11912188
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Manufactured from borosilicate glass with a heavy wall design for strong resistance to heat and chemicals. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimless Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
  • Features: rimless heavy walls, superior mechanical strength
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance ISO 4142
Length (Metric) 150 mm
Material Borosilicate Glass
Quantity 50 Pack
Rimmed No
Diameter (Metric) 24 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.