Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Gas Distribution Tubes
Click to view available options
Pore Size:
0 μm
1 μm
2 μm
Unit Size:
Each
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Borosilicate Glass |
| Type | Gas Distribution Tube |
| Pore Size | 0 μm |
| Height (Metric) | 250 mm |
| Quantity | 1 Each |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion