missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Boldenone 17-Sulfate TEA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Boldenone 17-Sulfate TEA Salt |
| Molecular Formula | C19H26O5S • C6H15N |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | (17β))-17-(Sulfooxy)-androsta-1,4-dien-3-one, 1-Dehydrotestosterone Sulfate TEA Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H26O5S.C6H15N/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(24-25(21,22)23)19(15,2)10-8-16(14)18;1-4-7(5-2)6-3/h7,9,11,14-17H,3-6,8,10H2,1-2H3,(H,21,22,23);4-6H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-;/m0./s1 |
| SMILES | CCN(CC)CC.O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4OS(=O)(O)=O)=C1 |
| IUPAC Name | N,N-diethylethanamine;[(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] hydrogen sulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 467.67 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?