Learn More
Bohlender™ BOLA™ Reactor Lids for Glass Reactors DN 150
Description
- Suitable for glass reactors DN 150 with SCHOTT flat flange
- With screw-in threads for connection of transition fittings and a center neck NPT 1/2 in.
- Easy assembly
- Flexibly expandable
- Completely made of PTFE
- Universal chemical resistance
- With connectors for the use of existing equipment with ground joint or GL thread
Thread connections in detail:
- Centric thread connection (purple) for insertion of a stirrer bearing
- Vertical thread connection (blue) with parallel alignment to the stirrer shaft
- Inclined thread connection (yellow) with direction straight to the stirrer shaft
- Inclined thread connection (green) with direction aside the stirrer shaft
Specifications
Specifications
| Includes | Center Neck 1/2 in., Lateral Necks 2 x 1/4 and 3 x 1/2 in. |
| Type | 6x Female Thread Center Neck |
| Material | PTFE |
| For Use With (Equipment) | Glass Reactors DN 150 with SCHOTT Flat Flange |
| Hose Connection No. | NPT 1/2 in. directly to shaft, NPT 1/2 in. aside the shaft, NPT 1/4 in. aside the shaft, NPT 1/4 in. vertical |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?