Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing Rolls, 5 m Long, 1 mm Thick
Description
- Translucent to milky-white appearance
- Almost universal chemical resistance
- Free from extractable agents
- Physiologically safe
- Non-adhesive surface
- Very good sliding and dielectric characteristics
- Flame retardant according to UL94V0
- Oxygen value more than 95
- Resistant to irradiation and weather
- Can be sterilized in ETO
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (English) Inner | 0.39 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 10 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (English) Outer | 0.47 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 12 mm |
| Overall Length (English) | 16.4 ft. |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Thickness (English) | 0.04 in. |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?