Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Transition Fittings
Product Code. 10609791
Click to view available options
Tubing Size:
0.8 x 1.6mm (I.D. x O.D.)
1.6 x 3.2mm (I.D. x O.D.)
Unit Size:
Each
Product Code. 10609791
Brand: Bohlender™ F76014
Only null left
Add to basket
Add to basket
Connect tubing or tubes with O.D. 4, 6, 8 or 10mm. BOLA PTFE Transition Fittings feature universal chemical resistance.
  • PTFE transition fitting
  • One side with metric thread and connecting nut with compression rings for connecting tubing or tubes with O.D. 4, 6, 8 or 10mm
  • Other side with female thread UNF 1/4 in. 28 G for connecting flanged tubing with O.D. 1.6 or 3.2mm by means of tube end fittings
  • Universal chemical resistance
Compliance
FDA
Specifications
Certifications/Compliance FDA
Autoclavable Autoclavable
Material PTFE
Diameter (Metric) Outer 26 mm
Overall Length (Metric) 46 mm
For Use With Tubing O.D. 8 + 10mm
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Tubing Size 0.8 x 1.6mm (I.D. x O.D.)
Color White
Maximum Pressure 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Product Type Transition Fitting
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato