Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE and ETFE Laboratory Screw Joints
Product Code. 10104591
Click to view available options
Tubing Size:
1mm (1/32 in.) O.D.
2.4mm O.D.
3mm O.D.
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10104591
Marke: Bohlender™ D59312
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Connect equipment and fittings with GL threads with hard-walled tubing or tubes made of glass, plastic or metal. BOLA PTFE and ETFE Laboratory Screw Joints are ideal for use in aggressive ambiance such as aggressive vapors or evaporation.
Red screw cap made of glass-fibre reinforced ETFE
    • Inner parts consisting of a v-ring (ETFE)
    • Tapered ring and a sealing ring (both PTFE)
    • O-ring (FKM) for tubing diameters under 3mm (not exposed to the medium)
    • Very good chemical resistance
    • Medium is only exposed to PTFE
  • Compliance
    FDA
    Spezifikation
    Certifications/Compliance FDA
    Autoclavable Autoclavable
    Material PTFE, ETFE
    For Use With Equipment and fittings with GL threads with hard-walled tubing or tubes made of glass, plastic or metal
    For Use With (Application) Fixing probes, thermometers, dip tubes or cables in reaction vessels.
    Min. Operating Temperature (Metric) -50°C
    Tubing Size 2.4mm O.D.
    Thread Size GL 14
    Color Red/White
    Maximum Pressure 10 bar
    Max. Operating Temperature (Metric) 150°C
    Product Type Laboratory Screw Joint
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt