Learn More
Bohlender™ BOLA™ PFA Beakers
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Each
Description
- PFA Beaker with spout
- Translucent
- Non-porous
- Graduated
Compliance
0
Spécification
Spécification
| Color | Translucent |
| Diameter (Metric) Base | 104 mm |
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Material | PFA |
| For Use With (Application) | Trace Analysis |
| Height (Metric) | 141 mm |
| Temperature (Metric) Max. Operating | +250°C |
| Type | Plastic Beaker |
| Autoclavable | Autoclavable |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu