Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wraps, 88 gsm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17871501 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensions (L x W):
10.2 x 10.2 cm (4 x 4 in.)
101.6 x 101.6 cm (40 x 40 in.)
114.3 x 114.3 cm (45 x 45 in.)
114.3 x 121.9 cm (45 x 48 in.)
121.9 x 121.9 cm (48 x 48 in.)
137.2 x 137.2 cm (54 x 54 in.)
137.2 x 182.9 cm (54 x 72 in.)
15.2 x 15.2 cm (6 x 6 in.)
152.4 x 152.4 cm (60 x 60 in.)
152.4 x 203.2 cm (60 x 80 in.)
20.3 x 20.3 cm (8 x 8 in.)
22.9 x 22.9 cm (9 x 9 in.)
22.9 x 30.5 cm (9 x 12 in.)
3.8 x 3.8 cm (1.5 x 1.5 in.)
30.5 x 30.5 cm (12 x 12 in.)
38.1 x 38.1 cm (15 x 15 in.)
45.7 x 45.7 cm (18 x 18 in.)
45.7 x 55.9 cm (18 x 22 in.)
50.8 x 50.8 cm (20 x 20 in.)
61 x 61 cm (24 x 24 in.)
7.6 x 7.6 cm (3 x 3 in.)
76.2 cm
76.2 x 76.2 cm (30 x 30 in.)
91.4 x 91.4 cm (36 x 36 in.)
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 3000
Pack of 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17871501
Marca: Keystone Cleanroom Products KCRP6001212
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
SMS sterilization wraps provide a microbial barrier and are ideal for pharmaceutical production applications. They are designed for use in steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide sterilization processes.
  • Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
  • Clean - no cellulose
  • Strong, rip and tear resistant 88 gsm material
  • Soft and drape-able fabric
  • An extensive range of sizes available means less cutting
  • Hydrophobic barrier allows sterilization gasses but prevents liquid and microbial penetration
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with Lot Number and Date of Manufacture for complete traceability
  • Certificate of Conformance sent with each shipment
  • Made in the USA
Specifica
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance COC
Closure Type None
Color Blue
Disposable Single-use
Material SMS Fabric
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Temperature Range (Metric) 121°C to 125°C
Dimensions (L x W) 30.5 x 30.5 cm (12 x 12 in.)
Length (English) 12 in.
Length (Metric) 30.5 cm
Width (English) 12 in.
Width (Metric) 30.5 cm
Product Type Sterilization Wrap (Super-duty)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato