Learn More
3M™ Protective Coverall 4532+, Blue
Code produit. p-7160332
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Conditionnement:
Pack of 20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15780038
Marque: 3M™ 7100015967
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Coverall has a unique specialist material treatment which offers enhanced liquid hold out with added oil and alcohol repellency. Certified to Type 5 for hazardous particles and Type 6 for limited chemical splash, 4532+ coverall offers the soft breathable comfort of an SSMMS with the improved liquid performance normally associated with a laminate.
  • Unique liquid repellency with oil and alcohol resistance material treatment
  • Soft and strong multi-layered 52 gsm SSMMS for strong performance
  • Made from super breathable SSMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress
  • 3 panel hood, reinforced triangular gusset panel, 2-way zip and storm flap with sealable tape, elasticated back and ankles to better freedom of movement
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
  • Knitted cuffs and elastic waist and ankles for a better fit and freedom of movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Protective Coveralls
Size Small
Gender Unisex
Material SSMMS
Color Blue
Disposable Single-use
Waist Style Elastic
Cuff Style Knit
Closure Type Front Zipper
Sterility Non-sterile
Certifications/Compliance CE Category III , EN 1073-2 radioactive particles , EN 1149-5 - electrostatic properties , EN 13034: 2005 + A1: 2009 Type 6 liquid splash , EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Type 5 harmful particles
Certifications/Compliance (Europe) CE Category III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, EN ISO 13982-1:2004 Type 5
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis