Description
- Borosilicate glass construction (Boro 3.3. To DIN EN ISO 385)
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Bang pattern
- Schellbach stripe
- Includes interchangeable needle-valve stopcock with PTFE spindle
- Stand included
- All BLAUBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
- On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 2 mL |
| Length (Metric) | 660 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduations | 0.01 mL |
| Includes | Schellbach Stripes |
| Stopcock | Lateral |
| Stopcock Material | Glass |
| Tolerance | ±0.01 mL |
| Class | Class AS |
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 385 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?