Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Compact Burettes, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand ProdottiDescrizione
- Includes removable PTFE stopcock
- Fast to dismantle and easy to clean.
- Simple repair - all individual components replaceable.
- Borosilicate glass construction (Boro 3.3 to DIN EN ISO 385.)
- Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Schellbach stripe.
- Delivered with individual conformity certificate.
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Length (Metric) | 800 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Tolerance | ±0.03 mL |
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 385 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?