Learn More
Beskrivelse
- Manufactured from Amber Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- The dark glass protects against deterioration of light-sensitive liquids.
- Includes polypropylene stopper, but is interchangeable with amber glass stopper.
- Batch number and certificate included. USP individual- and USP batch certificate are also available by request.
Tekniske data
Tekniske data
| Calibration | Calibrated To Contain |
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 1042. DAkkS calibration certificate upon request. |
| Closure Material | Polypropylene |
| Color | Amber |
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Limit of Error | ±0.10 mL |
| Neck Style | Wide |
| No. per Case | 2 Piece |
| Tolerance | ±0.10 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?