Learn More
Beschreibung
- WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
- Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
- The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
- Dram vial caps are available in black only and are manufactured from polypropylene and have a foil liner, and provide good barrier properties and resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohol
- Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately to match vials sizes and quantity per pack
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Black |
| Diameter (Metric) Outer | 18 mm |
| Material | Polypropylene |
| Pre-slit | No |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 264/Pk. |
| For Use With (Equipment) | Vial |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Product Type | Screw Cap |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?