Learn More
Thermo Scientific™ Conductive Automation Tips for Qiagen™ Workstations
GREENER_CHOICE
Product Code. 10673092
Click to view available options
Volume (Metric):
300 μL
1000 μL
1100 μL
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Fit for Purpose:
Certified Quality
Sterile
Sterile and PCR Ready
Dimensione della confezione:
Pack of 960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10673092
Marca: Thermo Scientific™ 953252
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Qiagen™ Universal Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Qiagen™ Universal Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: Qiagen Rosys, Colibri and BioRobot 3000/8000/9600/9604.
  • Available in nonsterile, sterile and with the ART™ filter technology
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (Metric) 1100 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Black
Format Rack
Tip Style Conductive
Packaging 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case
For Use With (Equipment) Universal Fit, Qiagen
Product Line Qiagen
Fit for Purpose Certified Quality
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato