Learn More
Bismuth tungsten oxide, 99.9% (metals basis)
Product Code. 11354817
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11354817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041854.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13595-87-4 | Bi2O12W3 | 1161.469 g/mol
Acts as a visible-light driven photocatalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13595-87-4
Molecular Formula Bi2O12W3
Molecular Weight (g/mol) 1161.469
MDL Number MFCD00046190
InChI Key DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis
PubChem CID 22234745
IUPAC Name dibismuth;dioxido(dioxo)tungsten
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3]
Specifications
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 1161.48
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Bismuth tungsten oxide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt