Learn More
Bismuth(III) oxide, 99%
Product Code. 11301589
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11301589 250 g 250g
11381579 1 kg 1kg
11391579 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11301589 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012230.30
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
It finds use in disinfectants, magnets, glass, rubber, vulcanization, fireproofing papers and polymers, and catalysts. Bismuth trioxide brings about the dragon's eggs effect in fireworks, as a replacement of red lead. Bismuth(III) compounds are attractive reagents and catalysts in organic synthesis because of their low cost and ease of handling. Bismuth trioxide nanoparticles also play an important role in high energy gas generator. The alpha crystalline form of bismuth(III) oxide has p-type electronic conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-76-3
Molecular Formula Bi2O3
Molecular Weight (g/mol) 465.96
MDL Number MFCD00003462
InChI Key TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Boiling Point ca 1890°C
Melting Point 817°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Assay Percent Range 99%
Solubility Information Practically insoluble in water. Soluble in acids.
Formula Weight 465.96
Density 8.9
Chemical Name or Material Bismuth(III)
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.