Learn More
Beschreibung
Enhance your rotor's versatility with Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Tube Adapters, which support a wide assortment of tube sizes. These adapters are for use with the BIOShield 720 High Speed Swinging-Bucket Rotor.
- Maximum tube capacity: 4 × 150mL
- Maximum O.D. × L: 50 × 122mm
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Rotor Tube Adapter |
| Tube Type | Conical |
| Capacity | 50 mL Conical Tube |
| Tube Size | 50 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?