Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Fixed Volume Pipettes
Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Volume (Metric):
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
500 μL
1000 μL
2000 μL
5000 μL
Unit Size:
Each
Descripción
Single channel fixed volume pipettes.
Especificaciones
Especificaciones
| Accuracy | 0.8μL |
| Certifications/Compliance | ISO 3696 |
| ClipTip | Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips |
| Compatible Tips | Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips |
| Adjustable Tip Spacing | 10, 20μL |
| Autoclavable | Autoclavable |
| For Use With | Laboratory |
| Number of Channels | 1 |
| Programmability | Auto |
| Sterility | Sterile |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido