Learn More
Ansell BioClean Isorba Sterile Wipes BISW
Codice prodotto. 15298168
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (L x W):
200 x 200
Dimensione della confezione:
Pack of 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (L x W) Dimensione della confezione
15298168 200 x 200 Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15298168 Fornitore Ansell N. del fornitore BISW8
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
BioClean™ Isorba Sterile Wipes are constructed from non-abrasive polyurethane foam with excellent absorption properties and low particulate generation. Suitable for all surfaces, they are triple bagged for cleanroom use.
  • Non-abrasive polyurethane foam
  • Low particulate generation
  • Suitable for all surfaces
  • Excellent absorption properties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wipe
Length (English) 8 in.
Length (Metric) 200 mm
Width (English) 8 in.
Width (Metric) 200 mm
Material Polyurethane Foam
Compatibility Non-critical environments
Basis Weight 73 gsm (±3 gsm)
Construction 3 mm thick 25kg/m 3 density polyurethane foam - 200mm x 200mm (8 in. x 8 in.)
Disposable Single-use
Dimensions (L x W) 200 x 200
Sterility Non-sterile
Thickness (Metric) 3 mm
Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001:2015; ISO 2859-3:1994
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.