Learn More
Ansell BioClean™ S-BCRL Sterile Cut Resistant Glove Liners
Product Code. p-8942002
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17253444
Brand: Ansell SBCRL5055
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Glove liners feature Dyneema™ Diamond Yarn for enhanced cut resistance, specifically designed to be worn between two cleanroom gloves.
  • Dyneema™ Diamond yarn provides enhanced cut resistance and protection during rigorous procedures
  • Designed to be worn between two cleanroom gloves to provide EN 388 Level B and ANSI A2 Cut Protection
  • Specifically constructed for optimal dexterity, comfort, and fit
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
  • Ideal for applications that require handling sharp objects or cleaning apparatus which pose a cut risk
  • No liner provides complete protection against cuts, use care when handling sharp objects
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Coating Material Uncoated
Color White
Cut Resistance Rating ANSI A2
Disposable Single-use
Hand Ambidextrous
Laboratory/Cleanroom Use Yes
Latex Free Yes
Material Polyethylene
Size X-Small
Sterility Sterile
EN388 Standard 3X4XB
For Use With (Application) Chemical Handling, Healthcare, and Life Sciences
Glove Cuff Style Knit
Hem Color Yellow
Series S-BCRL
Length (English) 6.3 in.
Length (Metric) 16.2 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.