Learn More
Agilent BioTek BioCell Vessel and Adapter
Shop All Agilent BioTek Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Product Type:
Adapter Plate Assembly
Cuvette
For Use With (Application):
1cm absorbance measurements
1cm pathlength measurements
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
BioCell Adapter Plate Assembly can hold up to 8 BioCell cuvets (BT7272051) for 1 cm pathlength measurements in a Agilent BioTek microplate spectrophotometer.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Cuvette |
| For Use With (Equipment) | Epoch, Synergy H1, Synergy HTX |
| For Use With (Application) | 1cm absorbance measurements |
| Material | Quartz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur