Learn More
BioAcryl-P (30%, 19:1)
Product Code. 15492949
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
Unit Size:
1 L
500mL
Product Code. 15492949
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60126.K2
Request Bulk or Custom Format
Premixed solution for preparing protein PAGE gels
Premixed solution for preparing protein PAGE gels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Acrylamide/Bisacrylamide 19:1
Physical Form Liquid
Concentration 30% soln
Color Colorless
Quantity 1 L
MDL Number MFCD00080848
UN Number UN3426
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BioAcryl-P (30%, 19:1)
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Germ cell mutagenicity Category 1B
  • Reproductive toxicity Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Skin sensitiser Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H340-May cause genetic defects.
  • H350-May cause cancer.
  • H361f-Suspected of damaging fertility.
  • H372-Causes damage to organs.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Acrylamide, Methylene diacrylamide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt