Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Product Code. p-4522958 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (Metric):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10487994
Brand: Thermo Scientific™ 71503034630
Only null left
Add to basket
Add to basket
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Column Format Analytical Column
Diameter (Metric) 4.6 mm
For Use With LC/MS, APCI
Length (Metric) 30 mm
Particle Size 3 μm
pH 2 to 12
Pore Size 150 Å
Surface Area 200 m²/g
USP Type L1
Stationary Phase C18
Packing Material Silica
Carbon Load 13%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.