Learn More
Novus Biologicals™ beta Tubulin Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10mg
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 203068 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB600-936 |
| Gene Alias | beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta |
| Gene Symbol | TUBB |
| Quantity | 0.1 mg |
| Research Category | Apoptosis, Breast Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction |
| Storage Buffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur