Learn More
Benzylideneacetone, 98+%
Product Code. 11460004
Click to view available options
Quantity:
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
Codice prodotto. 11460004
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A13537.30
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 122-57-6 | C10H10O | 146.19 g/mol
Benzylideneacetone is used chiefly as a scent in the manufacture of perfume, drugs & electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzylideneacetone is used chiefly as a scent in the manufacture of perfume, drugs & electroplating.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, diethyl ether.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-57-6
Molecular Formula C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.19
MDL Number MFCD00008779
InChI Key BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Synonym benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
SMILES CC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifica
Melting Point 38°C to 42°C
Density 1.038
Boiling Point 261°C
Flash Point 116°C (241°F)
Odor Characteristic
Quantity 250 g
Beilstein 742046
Sensitivity Light sensitive
Merck Index 14,1137
Solubility Information Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether.
IUPAC Name (E)-4-phenylbut-3-en-2-one
Formula Weight 146.19
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Benzylideneacetone
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato