Learn More
Benzyl thioacetimidate hydrochloride, 96%
Product Code. 15468317
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
15468317 5 g 5g
15458317 1 g 1g
15478317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15468317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51844.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 32894-07-8 | C9H12ClNS | 201.712 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32894-07-8
Molecular Formula C9H12ClNS
Molecular Weight (g/mol) 201.712
MDL Number MFCD05865210
InChI Key OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-benzylthioacetimidate, hydrochloride, benzyl thioacetimidate hydrochloride, benzyl thioacetimidate hcl, benzyl ethanimidothioate hydrochloride, 1-benzylsulfanyl ethanimine hydrochloride, acmc-20ajr8, s-benzylthioacetimidate hydrochloride, thioacetimidic acid benzyl ester; hydrochloride, benzyl ethanimidothioate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12626231
IUPAC Name benzyl ethanimidothioate;hydrochloride
SMILES CC(=N)SCC1=CC=CC=C1.Cl
Spécification
Quantity 5 g
Formula Weight 201.71
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material Benzyl thioacetimidate hydrochloride
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.