Description
- It may be used for the benzylation of toluene.
- Benzyl alcohol (BnOH) is a monoaromatic primary alcohol widely used as a solvent and an intermediate in cosmetic formulations, pharmaceutical and flavor/fragrance industries.
- It shows bacteriostatic property.
- Commercial method for its synthesis is by the alkaline hydrolysis of benzyl chloride.
- Conformational studies by ab initio calculations shows gauche cis conformation around the alcoholic group.
Specifications
Specifications
| CAS | 100-51-6 |
| Melting Point | °C to 15.3°C (literature) |
| Color | ≤20 (APHA) |
| Density | 1.0442g/cm3 at 22.5°C (Lit.) |
| Boiling Point | 205.4°C (at 1013 hPa (Literature)) |
| Flash Point | 204.8°F/96°C (Lit.) |
| Molecular Formula | C7H8O |
| Refractive Index | 0.03 hPa at 20°C ; 13.3 mmHg ( 100°C), 3.75 mmHg ( 77°C) (Lit.) |
| MDL Number | MFCD00004599,MFCD03792087 |
| Quantity | 500 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?