Learn More
Benzyl-2,3,4,5,6-d5-dimethyl-n-tetradecylammonium Chloride, CDN
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Benzyldimethyltetradecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride |
| Molecular Formula | C23 D5 H37 N . Cl |
| Quantity | 0.05 g |
| Synonym | Benzyldimethyltetradecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride, N-Tetradecyl-N,N-dimethylbenzene-d5-methanaminium chloride, (Benzyl-2,3,4,5-d5)dimethyltetradecylammonium chloride |
| InChI Formula | InChI=1 S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20 H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i15D,16 D,17 D,19 D,20 D; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC Name | dimethyl-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-tetradecylazanium;chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 373.0701 |
| Formula Weight | 372.332 g/mol |
| Percent Purity | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?