Läs mer
Benzo[b]furan-7-sulfonyl chloride, Thermo Scientific™
Produktkod. 10200265
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Packaging unitSize
10200265 1 g Amber Glass Bottle 1g
10670466 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10200265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC78203DA
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 1191030-88-2
Molecular Formula C8H5ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 216.635
InChI Key MEOOVUNNRYYGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonyl chloride, benzo 2,3-b furan-7-ylchlorosulfone
PubChem CID 49762852
IUPAC Name 1-benzofuran-7-sulfonyl chloride
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC=C2
Specifikationer
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 216.64
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Benzo[b]furan-7-sulfonyl chloride
Produkttitel
Välj ett problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.