Learn More
Melford Benzamidine HCl
Product Code. p-200087059
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 30018066
Brand: Melford B12000100.0
Competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes with and blocks the active sites of enzymes.
Competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes with and blocks the active sites of enzymes. Target enzymes include trypsin, hymotrypsin, kallikzein and plasmin.
Specifications
Chemical Name or Material Benzamidine HCl
CAS 1670-14-0
Quantity 100 g
Molecular Formula C7H8N2-HCl
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado