Learn More
Benomyl-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4), CDN
Product Code. 30324158
Click to view available options
Quantity:
0.005 g
0.01 g
Unit Size:
0.01g
This item is not returnable. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Produktkode 30324158
missing translation for 'mfr': CDN CDND73520.005G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Benomyl-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4)
CAS 1398065-98-9
Molecular Formula C14 D4 H14 N4 O3
Quantity 0.005 g
Synonym Benomyl-d4, Benomyl-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4), Benomyl-D4 (benzimidazole-4,5,6,7-D4), Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolyl-4,5,6,7-d4-carbamate, [1-[(Butylamino)carbonyl]-1 H-benzimidazol-2-yl-4,5,6,7-d4]carbamic acid methyl ester
InChI Formula InChI=1 S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8 H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)/i5D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(nc(NC(=O)OC)n2C(=O)NCCCC)c1[2 H]
IUPAC Name methyl N-[1-(butylcarbamoyl)-4,5,6,7-tetradeuteriobenzimidazol-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 294.342
Formula Weight 294.163 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.