Learn More
Descrizione
- Two large supports with wide bases ensure sufficient stability
- The collecting pan can simply be removed for emptying
- The positions of the stable rods can be changed at any time
- Flexible, can be used on both sides
- Draining rack PVC, rods PP
- Incl. spanner for the rods
Specifica
Specifica
| Color | Blue/White |
| Material | PVC, Polypropylene |
| Positions | 49 |
| Size | 500 x 500 mm |
| Width (English) | 19.6 in. |
| Height (English) | 19.68 in. |
| Includes | Spanner, collecting pan, 10 x 60 mm rods, 39 x 100 mm rods, 4 x 150 mm rods |
| Product Type | Benchtop Draining Rack |
| Height (Metric) | 500 mm |
| Width (Metric) | 500 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?